Kluczowe dokumenty
901490
(S,R,S)-AHPC hydrochloride
≥97%
Synonim(y):
(2S,4R)-1-((S)-2-amino-3,3-dimetylobutanoilo)-4-hydroksy-N-(4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)pirolidyno-2-karboksyamidu chlorowodorek, Ligand dla badań 11779, Ligand ligazy E3, VH032
About This Item
Polecane produkty
ligand
VH032
Poziom jakości
Próba
≥97%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reagent type: ligand
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
Klucz InChI
JYRTWGCWUBURGU-MSSRUXLCSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Portal: Building 11779 Degraders for Targeted Protein Degradation
Structure-Guided Design and Optimization of Small Molecules Targeting the Protein-Protein Interaction between the von Hippel-Lindau (VHL) E3 Ubiquitin Ligase and the Hypoxia Inducible Factor (HIF) Alpha Subunit with in Vitro Nanomolar Affinities
Modular PROTAC Design for the DegradationofOncogenic BCR-ABL
Selective Small Molecule Induced Degradation of the BET Bromodomain Protein BRD4
Group-Based Optimization of Potent and Cell-Active Inhibitors of the von Hippel-Lindau (VHL) E3 Ubiquitin Ligase: Structure-Activity Relationships Leading to the Chemical Probe (2S,4R)-1-((S)-2-(1-Cyanocyclopropanecarboxamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide (VH298)
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Partial PROTACs are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.