Merck
919381
Sigma-Aldrich
CCW16
≥95%
Synonim(y):
N-benzylo-2-chloro-N-(4-(4-metoksyfenoksy)fenylo)acetamid, Ligand celujący w RNF4, Ligand dla badań 11779, Ligand ligazy ubikwityny E3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20ClNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
CCW16
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC1=CC=C(OC2=CC=C(N(CC3=CC=CC=C3)C(CCl)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C22H20ClNO3/c1-26-19-11-13-21(14-12-19)27-20-9-7-18(8-10-20)24(22(25)15-23)16-17-5-3-2-4-6-17/h2-14H,15-16H2,1H3
Klucz InChI
DPADEQNOMBTITM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
CCW16 jest ligandem celującym dla ligazy ubikwityny E3 RNF4 (RING finger protein 4) i może być stosowany w badaniach nad ukierunkowaną degradacją białek (TPD) lub w syntezie degradatorów białek. Dowiedz się więcej o chimerach ukierunkowanych na proteolizę (degraderach PROTAC) i elementach konstrukcyjnych do ich projektowania w naszym Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
919381-100MG4065265338998