Merck
916978
Sigma-Aldrich
BocA1V2PF1
≥95%
Synonim(y):
((S)-2-((S)-2-((tert-butoksykarbonylo)amino)propanamido)-2-cykloheksyloacetylo)-L-prolo-L-fenyloalanina, Blok konstrukcyjny SNIPER, Ligand AVP, Ligaza IAP E3 - lider w badaniach nad degraderami białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H44N4O7
Masa cząsteczkowa:
572.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
ligand
BocA1V2PF1
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(O)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C30H44N4O7/c1-19(31-29(40)41-30(2,3)4)25(35)33-24(21-14-9-6-10-15-21)27(37)34-17-11-16-23(34)26(36)32-22(28(38)39)18-20-12-7-5-8-13-20/h5,7-8,12-13,19,21-24H,6,9-11,14-18H2,1-4H3,(H,31,40)(H,32,36)(H,33,35)(H,38,39)/t19-,22-,23-,24-/m0/s1
Klucz InChI
HVORUACRMULJRJ-HCUBDLJJSA-N
Zastosowanie
BocA1V2PF1 to pochodzący z in silico inhibitor białka apoptozy (IAP) - ligand do ukierunkowanej degradacji białek i rozwoju SNIPER (specyficznych i niegenetycznych kasatorów białek zależnych od IAP), wprowadzony we współpracy z ComInnex. Dowiedz się więcej o nowych ligandach IAP wygenerowanych poprzez wirtualne badania przesiewowe mimetyków AVP w naszym Technology Spotlight. C-końcowy wariant BocA1V2PF1 jest również dostępny jako A1V2PF1-NHEt (917222).
Koniugaty BocA1V2PF1 są również dostępne do syntezy degraderów. Przejrzyj naszą pełną ofertę syntezy tutaj, aby usprawnić biblioteki degraderów SNIPER i 11779: Degrader Building Blocks
917966 BocA1V2PF1-NHC6-NH2
916706 BocA1V2PF1-NHC10-NH2
916951 BocA1V2PF1-NHPEG1-NH2
917214 BocA1V2PF1-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks z inhibitorem białka apoptozy (IAP) w ligandach pochodzących z krzemionki
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tasuku Ishida et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(4), 484-502 (2020-11-05)
Bifunctional degrader molecules, also called proteolysis-targeting chimeras (PROTACs), are a new modality of chemical tools and potential therapeutics to understand and treat human disease. A required PROTAC component is a ligand binding to an E3 ubiquitin ligase, which is then joined to another ligand binding to a protein to
Produkty
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
916978-100MG4061842653812