Merck
917702
Sigma-Aldrich
A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Synonim(y):
(S)-1-((2S,5S)-17-amino-2-cykloheksylo-5-metylo-4-okso-9,12,15-trioksa-3,6-diazaheptadekanoilo)-N-((S)-1-(etyloamino)-1-okso-3-fenylopropan-2-ylo)pirolidyno-2-karboksyamidu, Blok konstrukcyjny SNIPER, Koniugat AVP do rozwoju degradera białek za pośrednictwem IAP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H58N6O7
Masa cząsteczkowa:
674.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
ligand
A1V2PF1
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NCCOCCOCCOCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C35H57FN6O7/c1-3-38-33(44)29(24-26-11-13-28(36)14-12-26)40-34(45)30-10-7-17-42(30)35(46)31(27-8-5-4-6-9-27)41-32(43)25(2)39-16-19-48-21-23-49-22-20-47-18-15-37/h11-14,25,27,29-31,39H,3-10,15-24,37H2,1-2H3,(H,38,44)(H,40,45)(H,41,43)/t25-,29-,30-,31-/m0
Klucz InChI
BUVZIAAEQPEKLD-OVOJMXFRSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2 umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii SNIPER (specyficzne i niegenetyczne inhibitory wymazywania białek zależnych od apoptozy (IAP)). Opracowany we współpracy z ComInnex, koniugat ten zawiera pochodzący z krzemionki ligand rekrutujący IAP, sieciujący łańcuch alkilowy i wiszącą aminę zapewniającą reaktywność z kwasem na docelowej głowicy. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem białka, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z końcową aminą, w tym ukierunkowanymi CRBN i VHL, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów SNIPER i 11779, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3. Dowiedz się więcej o nowych ligandach IAP wygenerowanych poprzez wirtualne badania przesiewowe mimetyków AVP w naszym Technology Spotlight.
Bloki konstrukcyjne w tej serii:
917222 A1V2PF1-NHEt
916943 A1V2PF1-NHEt-C6-NH2
917206 A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
917451 A1V2PF1-NHEt-PEG1-NH2
917702 A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks z inhibitorem białka apoptozy (IAP) w ligandach pochodzących z krzemionki
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tasuku Ishida et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(4), 484-502 (2020-11-05)
Bifunctional degrader molecules, also called proteolysis-targeting chimeras (PROTACs), are a new modality of chemical tools and potential therapeutics to understand and treat human disease. A required PROTAC component is a ligand binding to an E3 ubiquitin ligase, which is then joined to another ligand binding to a protein to
Produkty
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
917702-50MG4061842647767