Merck
917958
Sigma-Aldrich
BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2
Synonim(y):
((S)-1-(((S)-2-((S)-2-(((S)-1-((2-(2-aminoetoksy)etylo)amino)-3-(4-fluorofenylo)-1-oksopropan-2-ylo)karbamoilo)pirolidyn-1-ylo)-1-cykloheksylo-2-oksoetylo)amino)-1-oksopropan-2-ylo)karbaminian tert-butylu, Blok konstrukcyjny SNIPER, Koniugat AVP do rozwoju degradera białek za pośrednictwem IAP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H53FN6O7
Masa cząsteczkowa:
676.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
ligand
BocA1V2PF2
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCCOCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
InChI
1S/C34H53FN6O7/c1-22(38-33(46)48-34(2,3)4)29(42)40-28(24-9-6-5-7-10-24)32(45)41-18-8-11-27(41)31(44)39-26(21-23-12-14-25(35)15-13-23)30(43)37-17-20-47-19-16-36/h12-15,22,24,26-28H,5-11,16-21,36H2,1-4H3,(H,37,43)(H,38,46)(H,39,44)(H,40,42)/t22-,26-,27-,28-
Klucz InChI
PQWIWSONFVPARC-ACNFANBVSA-N
Zastosowanie
Blok konstrukcyjny degradera białek BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2 umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii SNIPER (specyficzne i niegenetyczne inhibitory wymazywania białek zależnych od apoptozy (IAP)). Opracowany we współpracy z ComInnex, koniugat ten zawiera pochodzący z krzemionki ligand rekrutujący IAP, sieciujący łańcuch alkilowy i wiszącą aminę zapewniającą reaktywność z kwasem na docelowej głowicy. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem białka, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z końcową aminą, w tym ukierunkowanymi CRBN i VHL, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów SNIPER i 11779, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3. Dowiedz się więcej o nowych ligandach IAP wygenerowanych poprzez wirtualne badania przesiewowe mimetyków AVP w naszym Technology Spotlight.
Bloki konstrukcyjne w tej serii:
916714 BocA1V2PF2
917443 BocA1V2PF2-NHC6-NH2
917699 BocA1V2PF2-NHC10-NH2
917958 BocA1V2PF2-NHPEG1-NH2
916692 BocA1V2PF2-NHPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks z inhibitorem białka apoptozy (IAP) w ligandach pochodzących z krzemionki
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tasuku Ishida et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(4), 484-502 (2020-11-05)
Bifunctional degrader molecules, also called proteolysis-targeting chimeras (PROTACs), are a new modality of chemical tools and potential therapeutics to understand and treat human disease. A required PROTAC component is a ligand binding to an E3 ubiquitin ligase, which is then joined to another ligand binding to a protein to
Produkty
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.