Key Documents
917206
A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
Synonim(y):
(S)-1-((S)-2-((S)-2-((10-Aminodecyl)amino)propanamido)-2-cyclohexylacetyl)-N-((S)-1-(ethylamino)-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)pyrrolidine-2-carboxamide, AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, SNIPER building block
About This Item
Polecane produkty
ligand
A1V2PF1
Poziom jakości
Postać
crystals
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NCCCCCCCCCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C3CCCCC3)=O
Zastosowanie
Building blocks in this series:
917222 A1V2PF1-NHEt
916943 A1V2PF1-NHEt-C6-NH2
917206 A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
917451 A1V2PF1-NHEt-PEG1-NH2
917702 A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.