Kluczowe dokumenty
917710
A1V1PF2-OEt
≥95%
Synonim(y):
AVP ligand, Ethyl (S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-aminopropanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate, IAP E3 ligase lead for protein degrader research, SNIPER building block
About This Item
Polecane produkty
ligand
A1V1PF2
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H](C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O)C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
A1V1PF2-OEt conjugates are also available for degrader synthesis. Browse our full synthesis offering here: Browse our full synthesis offering here for streamlining SNIPER and PROTAC® degrader libraries: Degrader Building Blocks
917427 A1V1PF2-OEt-C6-NH2 hydrochloride
917672 A1V1PF2-OEt-C10-NH2 hydrochloride
917923 A1V1PF2-OEt-PEG1-NH2 hydrochloride
916676 A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 hydrochloride
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.