Merck
917222
Sigma-Aldrich
A1V2PF1-NHEt
≥95%
Synonim(y):
(S)-1-((S)-2-((S)-2-aminopropanamido)-2-cykloheksyloacetylo)-N-((S)-1-(etyloamino)-1-okso-3-fenylopropan-2-ylo)pirolidyno-2-karboksyamidu, Blok konstrukcyjny SNIPER, Ligand AVP, Ligaza IAP E3 - lider w badaniach nad degraderami białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H41N5O4
Masa cząsteczkowa:
499.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
ligand
A1V2PF1
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H](C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(NCC)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)=O)C3CCCCC3)=O)C
InChI
1S/C27H41N5O4/c1-3-29-25(34)21(17-19-11-6-4-7-12-19)30-26(35)22-15-10-16-32(22)27(36)23(31-24(33)18(2)28)20-13-8-5-9-14-20/h4,6-7,11-12,18,20-23H,3,5,8-10,13-17,28H2,1-2H3,(H,29,34)(H,30,35)(H,31,33)/t18-,21-,22-,23-/m0/s1
Klucz InChI
OMNNTFDLWROHJN-QGQQZZQASA-N
Zastosowanie
A1V2PF1-NHEt to opracowany in silico inhibitor białka apoptozy (IAP) - ligand do ukierunkowanej degradacji białek i rozwoju SNIPER (specyficznych i niegenetycznych kasatorów białek zależnych od IAP), wprowadzony we współpracy z ComInnex. Dowiedz się więcej o nowych ligandach IAP wygenerowanych poprzez wirtualne badania przesiewowe mimetyków AVP w naszym Technology Spotlight. N-końcowy wariant A1V2PF1-NHEt jest również dostępny jako BocA1V2PF1 (916978).
Koniugaty A1V2PF1-NHEt są również dostępne do syntezy degraderów. Przejrzyj naszą pełną ofertę syntezy tutaj, aby usprawnić biblioteki degraderów SNIPER i 11779: Bloki konstrukcyjne degraderów
916943 A1V2PF1-NHEt-C6-NH2
917206 A1V2PF1-NHEt-C10-NH2
917451 A1V2PF1-NHEt-PEG1-NH2
917702 A1V2PF1-NHEt-PEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks z inhibitorem białka apoptozy (IAP) w ligandach pochodzących z krzemionki
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tasuku Ishida et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(4), 484-502 (2020-11-05)
Bifunctional degrader molecules, also called proteolysis-targeting chimeras (PROTACs), are a new modality of chemical tools and potential therapeutics to understand and treat human disease. A required PROTAC component is a ligand binding to an E3 ubiquitin ligase, which is then joined to another ligand binding to a protein to
Produkty
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
917222-100MG4061842653898