917672
A1V1PF2-OEt-C10-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
AVP conjugate for IAP-mediated protein degrader development, Ethyl (S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((10-aminodecyl)amino)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)pyrrolidine-2-carboxamido)-3-(4-fluorophenyl)propanoate, SNIPER building block
About This Item
ligand
A1V1PF2
Poziom jakości
Postać
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NCCCCCCCCCCN)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCC)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Building blocks in this series:
917710 A1V1PF2-OEt
917427 A1V1PF2-OEt-C6-NH2 hydrochloride
917672A1V1PF2-OEt-C10-NH2 hydrochloride
917923 A1V1PF2-OEt-PEG1-NH2 hydrochloride
916676 A1V1PF2-OEt-PEG3-NH2 hydrochloride
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks with Inhibitor of Apoptosis Protein (IAP) In Silico-Derived Ligands
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3