Merck
920711
Sigma-Aldrich
3-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)benzoic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26N2O5
Masa cząsteczkowa:
374.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CC2(CCCCN(C2=O)C3=CC=CC(C(O)=O)=C3)C1)=O)C
InChI
1S/C20H26N2O5/c1-19(2,3)27-18(26)21-12-20(13-21)9-4-5-10-22(17(20)25)15-8-6-7-14(11-15)16(23)24/h6-8,11H,4-5,9-10,12-13H2,1-3H3,(H,23,24)
Klucz InChI
ISIFLRNQAIYUJD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 3-(2-(tert-butoksykarbonylo)-5-okso-2,6-diazaspiro[3.6]dekan-6-ylo)benzoesowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
920592
920614
920622
920630
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
920711-50MG4065266028027