Merck
920622
Sigma-Aldrich
4-(2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-oxo-2,6-diazaspiro[3.6]decan-6-yl)picolinic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25N3O5
Masa cząsteczkowa:
375.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CC2(CCCCN(C2=O)C3=CC=NC(C(O)=O)=C3)C1)=O)C
InChI
1S/C19H25N3O5/c1-18(2,3)27-17(26)21-11-19(12-21)7-4-5-9-22(16(19)25)13-6-8-20-14(10-13)15(23)24/h6,8,10H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3,(H,23,24)
Klucz InChI
FLGFEMZHQLDUOT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-(2-(tert-butoksykarbonylo)-5-okso-2,6-diazaspiro[3.6]dekan-6-ylo)pikolinowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
920592
920711
920614
920630
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)