Merck
923370
Sigma-Aldrich
6-((2-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-yl)oxy)pyrimidine-4-carboxylic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21N3O5
Masa cząsteczkowa:
335.36
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
powder or crystals
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C1=CC(OC2CC3(C2)CN(C(OC(C)(C)C)=O)C3)=NC=N1)=O
Klucz InChI
KPRKKGKAXJYQFN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 6-((2-(tert-butoksykarbonylo)-2-azaspiro[3.3]heptan-6-ylo)oksy)pirymidyno-4-karboksylowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
923311
923338
923419
923346
923427
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
923370-50MG4065266070521