Merck
923265
Sigma-Aldrich
4-((7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl)oxy)picolinic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26N2O5
Masa cząsteczkowa:
362.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(C1=NC=CC(OC2CC3(C2)CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3)=C1)=O
InChI
1S/C19H26N2O5/c1-18(2,3)26-17(24)21-8-5-19(6-9-21)11-14(12-19)25-13-4-7-20-15(10-13)16(22)23/h4,7,10,14H,5-6,8-9,11-12H2,1-3H3,(H,22,23)
Klucz InChI
MOWRILMUMOVJJS-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-((7-(tert-butoksykarbonylo)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylo)oksy)pikolinowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowych kompleksów, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
923400
923249
923257
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)