Kluczowe dokumenty
923362
2-(4-(5-Bromopyridin-2-yl)-4,7-diazaspiro[2.5]octan-7-yl)acetic acid
≥90%
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16BrN3O2
Masa cząsteczkowa:
326.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥90%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=CN=C(N2CCN(CC(O)=O)CC23CC3)C=C1
Klucz InChI
BLXFGTLQIVMPRT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 2-(4-(5-bromopirydyn-2-ylo)-4,7-diazaspiro[2.5]oktan-7-ylo)octowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowany we współpracy z ComInnex.
Inne uwagi
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)