Kluczowe dokumenty
900913
Tetrazine-PEG5-NHS ester
≥95%
Synonim(y):
Tz-PEG5-NHS
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
grupa funkcyjna
NHS ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1)CCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON3C(CCC3=O)=O)=O
InChI
1S/C27H36N6O10/c34-23(28-19-21-1-3-22(4-2-21)27-31-29-20-30-32-27)7-9-38-11-13-40-15-17-42-18-16-41-14-12-39-10-8-26(37)43-33-24(35)5-6-25(33)36/h1-4,20H,5-19H2,(H,28,34)
Klucz InChI
DUPHIQYIPUTDJS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?