Key Documents
900914
Methyltetrazine-NHS ester
≥95%
Synonim(y):
2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl 4-(6-methyl-1,2,4,5-tetrazin-3-yl)benzeneacetate
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder or crystals
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
NHS ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CC(C=C2)=CC=C2C3=NN=C(C)N=N3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)