Merck
QBD10287
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®12-acid
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H55NO14
Masa cząsteczkowa:
617.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(O)=O
Klucz InChI
NLXRBQLQDLAFIM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Amino-986912-kwas jest nowym aminokwasem, którym można manipulować, modyfikować i stosować jak większość innych aminokwasów. Ramiona dystansowe o pojedynczej masie cząsteczkowej 9869 między końcową aminą a końcowym kwasem karboksylowym mają dokładną długość (46,5 Å), co pozwala na precyzyjną kontrolę przestrzenną, a także są hydrofilowe i nieimmunogenne, nadając cząsteczkom docelowym większą rozpuszczalność w wodzie i objętość hydrodynamiczną.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)