Kluczowe dokumenty
761591
(4-(1,2,4,5-Tetrazin-3-yl)phenyl)methanamine hydrochloride
95%
Synonim(y):
Benzylamino tetrazine hydrochloride, H-Tz-Bz-NH3Cl hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
206-225 °C (decomposition)
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCC1=CC=C(C2=NN=CN=N2)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H9N5.ClH/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-13-11-6-12-14-9;/h1-4,6H,5,10H2;1H
Klucz InChI
FAAUXGMWUKVOPI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
761591-10MG | 4061833241851 |
761591-25MG | 4061833241868 |