Merck
920649
Sigma-Aldrich
1-((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)methyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Synonim(y):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H23N3O4
Masa cząsteczkowa:
309.36
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CCCC(C1)CN2C=CC(C(O)=O)=N2)=O)C
Zastosowanie
1-((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-3-yl)methyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid is useful as a rigid linker in PROTAC development for targeted protein degradation as well as chemical conjugates. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties. Developed in partnership with ComInnex.
Similar linkers in this series:
920533
920665
920673
920703
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)