Merck
923257
Sigma-Aldrich
3-(3-((7-(tert-Butoxycarbonyl)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-yl)oxy)piperidin-1-yl)propanoic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36N2O5
Masa cząsteczkowa:
396.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CCN1CC(OC2CC3(CCN(C(OC(C)(C)C)=O)CC3)C2)CCC1)=O
InChI
1S/C21H36N2O5/c1-20(2,3)28-19(26)23-11-7-21(8-12-23)13-17(14-21)27-16-5-4-9-22(15-16)10-6-18(24)25/h16-17H,4-15H2,1-3H3,(H,24,25)
Klucz InChI
SATNYOLYNOFUJQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 3-(3-((7-(tert-butoksykarbonylo)-7-azaspiro[3.5]nonan-2-ylo)oksy)piperydyn-1-ylo)propanowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowych kompleksów, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
923400
923265
923249
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)