Kluczowe dokumenty
925136
4,6-Dimethyl-2-(methylsulfinyl)-3-nitropyridine
Synonim(y):
2-sulfonylopirydyna, Elektrofil reagujący z cysteiną, Sonda SNAr
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
4,6-dimetylo-2-(metylosulfinylo)-3-nitropirydyna jest fragmentem zawierającym sulfotlenek do kowalencyjnego odkrywania ligandów poprzez znakowanie cysteiny, jak wykazali Zamboldo i współpracownicy. Fragmenty elektrofilowe są użyteczne w badaniach chemoproteomicznych i ligandowych zarówno dla tradycyjnie lekowalnych białek, jak i "nielekowalnych" lub trudnych do namierzenia białek.
Pokrewne użyteczne produkty mogą obejmować fragment cysteiny KB02 (912131), alkin IA (924237), 5-TAMRA IA (925020), jodoacetamid destiobiotyny (923826) lub jodoacetamid biotyny (B2059).
Pokrewne użyteczne produkty mogą obejmować fragment cysteiny KB02 (912131), alkin IA (924237), 5-TAMRA IA (925020), jodoacetamid destiobiotyny (923826) lub jodoacetamid biotyny (B2059).
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Claudio Zambaldo et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(19), 8972-8979 (2020-04-18)
The emerging use of covalent ligands as chemical probes and drugs would benefit from an expanded repertoire of cysteine-reactive electrophiles for efficient and diverse targeting of the proteome. Here we use the endogenous electrophile sensor of mammalian cells, the KEAP1-NRF2