Merck
919721
Sigma-Aldrich
Methyl-13C, d1 alcohol
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13CDH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.04
Kod UNSPSC:
12352101
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+2
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)