Merck
920541
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 1-oxa-4,9-diazaspiro[5.6]dodecane-9-carboxylate
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H26N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CCCC2(CC1)CNCCO2)=O)C
InChI
1S/C14H26N2O3/c1-13(2,3)19-12(17)16-8-4-5-14(6-9-16)11-15-7-10-18-14/h15H,4-11H2,1-3H3
Klucz InChI
NOJWQZFPWYJJKE-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-oksa-4,9-diazaspiro[5.6]dodekano-9-karboksylan tert-butylu jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowych kompleksów, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowane we współpracy z ComInnex.
Podobne do CH4979588668
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
920541-50MG4065266025729