Kluczowe dokumenty
921785
Sigma-Aldrich
Straight channel chip (4 parallel channels)
Fluidic 138, PMMA
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Prosty układ kanałowy (4 równoległe kanały), Fluidic 138, PMMA ma takie same wymiary jak szkiełko mikroskopowe (75,5 mm x 25,5 mm x 1,5 mm). Odległość między kanałami wynosi 4,5 mm, zgodnie z rozstawem płytek 384-mikrotitrowych. Chipy fluidalne są dostępne z interfejsami Mini Luer, które mogą być używane z odpowiednimi odpowiednikami. Alternatywnie, wygodne są standardowe interfejsy Luer. Kanały mogą być zorientowane poprzecznie lub wzdłużnie na chipie.
Właściwości chipa:
  • 4 równoległe kanały
  • Interfejs Mini Luer
  • Materiał: Poli(metakrylan metylu) (PMMA)
  • Wymiary szkiełka: 75,5 mm x 25,5 mm x 1,5 mm
  • Odległość między kanałami: 4,5 mm
  • Wymiary kanału: 1000μm (szerokość) x 200μm (głębokość) x 58,5mm (długość)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range