Kluczowe dokumenty
922110
Sigma-Aldrich
Rhombic chamber chip - 100 μl
Fluidic 221, COP
Synonim(y):
Nanocząsteczka, Synteza mikrocząstek, Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Chipy komorowe mają format szkiełka mikroskopowego (75,5 mm x 25,5 mm x 1,5 mm) i są wyposażone w interfejsy Mini Luer. Ich kluczowymi elementami mikroprzepływowymi są komory reakcyjne o różnych objętościach. Chipy komorowe są doskonałym narzędziem do ułatwiania reakcji, takich jak amplifikacja docelowego DNA podczas qPCR lub do ekstrakcji cząsteczek docelowych z danej próbki w ilościach preparatywnych. Chipy te mogą być na przykład używane jako urządzenia do ekstrakcji kwasów nukleinowych za pomocą kulek magnetycznych poprzez proste nałożenie kulek i próbki oraz użycie zewnętrznego magnesu do przytrzymania kulek na miejscu. Procedury te mogą być wykonywane całkowicie ręcznie za pomocą pipety - oprócz magnesu nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt - lub półautomatycznie za pomocą zwykłych pomp perystaltycznych, które można znaleźć w większości laboratoriów nauk przyrodniczych.
Chip z komorą rombową - 100 μl, Fluidic 221, COP jest wykonany z COP (cyklicznego polimeru olefinowego) i oferuje komory rombowe z dwoma wlotami i dwoma wylotami. Chipy te są wszechstronnymi narzędziami do różnych procedur eksperymentalnych, takich jak przygotowywanie próbek.
Właściwości chipa:
  • Orientacja: Wzdłużna
  • Interfejs Mini Luer
  • Materiał: Cykliczny polimer olefinowy
  • Objętość komory: 100 μl
  • Głębokość komory: 600 μm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)