Kluczowe dokumenty
921793
Sigma-Aldrich
Rhombic chamber chip - 100 μl
Fluidic 221, PMMA
Synonim(y):
Mikrocząsteczka, Mikroprzepływowy, Nanocząsteczka
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Chipy komorowe mają format szkiełka mikroskopowego (75,5 mm x 25,5 mm x 1,5 mm) i są wyposażone w interfejsy Mini Luer. Ich kluczowymi elementami mikroprzepływowymi są komory reakcyjne o różnych objętościach. Chipy komorowe są doskonałym narzędziem do ułatwiania reakcji, takich jak amplifikacja docelowego DNA podczas qPCR lub do ekstrakcji cząsteczek docelowych z danej próbki w ilościach preparatywnych. Chipy te mogą być na przykład używane jako urządzenia do ekstrakcji kwasów nukleinowych za pomocą kulek magnetycznych poprzez proste nałożenie kulek i próbki oraz użycie zewnętrznego magnesu do przytrzymania kulek na miejscu. Procedury te mogą być wykonywane całkowicie ręcznie za pomocą pipety - oprócz magnesu nie jest potrzebny żaden dodatkowy sprzęt - lub półautomatycznie za pomocą zwykłych pomp perystaltycznych, które można znaleźć w większości laboratoriów nauk przyrodniczych.
Chip z komorą rombową - 100 μl, Fluidic 221, PMMA jest wykonany z PMMA (poli(metakrylan metylu)) i oferuje komory rombowe z dwoma wlotami i dwoma wylotami. Chipy te są wszechstronnymi narzędziami do różnych procedur eksperymentalnych, takich jak przygotowywanie próbek.
Właściwości chipa:
  • Orientacja: Wzdłużna
  • Interfejs Mini Luer
  • Materiał: Poli(metakrylan metylu) (PMMA)
  • Objętość komory: 100 μl
  • Głębokość komory: 600 μm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range