Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
922196
Sigma-Aldrich
Mini Luer to pipette adapter
Fluidic 391, PP
Synonim(y):
Akcesoria do mikroprzepływów
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
Zastosowanie
Złącze Mini Luer może być używane do łączenia platform mikroprzepływowych z rurkami lub bezpośrednio z oprzyrządowaniem. Adaptery Mini Luer do pipet umożliwiają płaskie uszczelnienie końcówki pipety do chipa wyposażonego w interfejsy Mini Luer. Umożliwia to realizację wyższych stosowanych ciśnień płynów, a także zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia. Złącze Mini Luer jest wykonane z twardego polipropylenu (PP). Należy unikać wywierania siły na złącze PP i chip, aby zapobiec uszkodzeniu chipa.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Recent advances of controlled drug delivery using microfluidic platforms.
Li X, et al.
Advanced Drug Delivery Reviews, 128, 3-28 (2018)
Microfluidic-assisted fabrication of carriers for controlled drug delivery.
Santos H A, et al.
Lab on a chip, 17, 1856-1883 (2017)