Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
926493
Sigma-Aldrich
Herringbone Mixer Chip
Fluidic 187, COP
Synonim(y):
Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Mikroprzepływowy układ scalony Herringbone Mixer Fluidic 187 COP wykorzystuje zasady mieszania pasywnego i strukturę w jodełkę w celu poprawy mieszania. Ponieważ przepływy w mikrokanałach są zwykle laminarne, mieszalnik ten poprawia dyfuzję poprzez dodanie struktury w jodełkę na dnie kanału mieszającego.
Cechy i korzyści
  • Struktura w jodełkę poprawia mieszanie poprzez zwiększenie prędkości bocznej.
  • Trzy jednostki mikromieszające na chip
  • Każda jednostka ma dwa wloty i jeden wylot
  • Wiele jednostek mieszających można łączyć łańcuchowo w celu dalszej poprawy mieszania.
Komponenty
Chip Properties:
  • Luer Interface
  • Material: Cyclic Olefin Polymer (COP)
  • Channel Depth: 200μm
  • Channel Width Inlets: 300μm
  • Channel Width Mixer: 600μm
  • Channel Width Outlet: 600μm
This mixer is based on the principles described in A.D. Stroock et al., Chaotic Mixer for Microchannels, Science, 295, 647-651, 2002.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range