Merck
920584
Sigma-Aldrich
5-(1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)pyrazine-2-carboxylic acid
Synonim(y):
Sztywny łącznik dla rozwoju 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H17N3O4
Masa cząsteczkowa:
279.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: linker
grupa funkcyjna
Boc
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OC(N1CC(C2=CN=C(C(O)=O)C=N2)C1)=O)C
InChI
1S/C13H17N3O4/c1-13(2,3)20-12(19)16-6-8(7-16)9-4-15-10(5-14-9)11(17)18/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,17,18)
Klucz InChI
UMVYLQZBFNQMPM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 5-(1-(tert-butoksykarbonylo)azetydyn-3-ylo)pirazyno-2-karboksylowy jest przydatny jako sztywny łącznik w rozwoju PROTAC do ukierunkowanej degradacji białek, a także koniugatów chemicznych. Włączenie sztywności do regionu łącznika dwufunkcyjnych degradatorów białek może wpływać na orientację 3D degradatora, a tym samym na tworzenie trójskładnikowego kompleksu, a także na optymalizację właściwości podobnych do leków. Opracowano we współpracy z ComInnex.
Podobne linkery w tej serii:
920487
920495
920576
ADV638390284
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
920584-100MG4065266033106
920584-50MG4065266033113