Merck
713163
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (T)
98%
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤0.5% water
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.BF4/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
LAGDCVJRCOKWTN-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)