Merck
713104
Sigma-Aldrich
1-Ethylpyridinium tetrafluoroborate
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.97
Beilstein:
4048977
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Formularz
crystals
zanieczyszczenia
≤0.5% water
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C7H10N.BF4/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;2-1(3,4)5/h3-7H,2H2,1H3;/q+1;-1
Klucz InChI
JAKIITPDQKZZMZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Tetrafluoroboran 1etylopirydyniowy [EPy][BF4} jest cieczą jonową, która może być stosowana jako:
  • Medium reakcyjne w reakcjach Mority-Baylisa-Hillmana (MBH) akrylonitrylu z 4-nitrobenzaldehydem z otrzymaniem adduktów MBH.
  • Rozpuszczalnik w reakcjach Dielsa-Aldera izoprenu z dienofilami.
  • Składnik mieszaniny dwuskładnikowej, który jest stosowany w badaniach interakcji rozpuszczalnik-rozpuszczalnik przy użyciu witamin, takich jak kwas nikotynowy i kwas askorbinowy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pyridinium ionic liquids-accelerated amine-catalyzed Morita-Baylis-Hillman reaction
Zhao S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 258(1-2), 251-256 (2006)
Diels-Alder reactions in pyridinium based ionic liquids
Xiao Y and Malhotra SV
Tetrahedron Letters, 45(45), 8339-8342 (2004)