Merck
916927
Sigma-Aldrich
BocA1V1PF2-OC6-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny SNIPER, Chlorowodorek(S)-2-((S)-1-((S)-2-((S)-2-((tert-butoksykarbonylo)amino)propanamido)-3,3-dimetylobutanoilo)pirolidyno-2-karboksamido)-3-(4-fluorofenylo)propanianu 6-aminoheksylu, Koniugat AVP do rozwoju degradera białek za pośrednictwem IAP
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H54FN5O7 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
663.82 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
ligand
BocA1V1PF2
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(N[C@H](C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](C(OCCCCCCN)=O)CC2=CC=C(C=C2)F)=O)=O)C(C)(C)C)=O.Cl
InChI
1S/C34H54FN5O7.ClH/c1-22(37-32(45)47-34(5,6)7)28(41)39-27(33(2,3)4)30(43)40-19-12-13-26(40)29(42)38-25(21-23-14-16-24(35)17-15-23)31(44)46-20-11-9-8-10-18-36;/h14-17,22,25-27H,8-13,18-21,36H2,1-7H3,(H,37,45)(H,38,42)(H,39,41);1H/t22-,25-,26-,27+;/m0./s1
Klucz InChI
QWSPYIMZKAURNE-RLLUNANCSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek, chlorowodorek BocA1V1PF2-OC6-NH2, umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii SNIPER (specyficznych i niegenetycznych inhibitorów wymazywania białek zależnych od apoptozy (IAP)). Opracowany we współpracy z ComInnex, koniugat ten zawiera pochodzący z krzemionki ligand rekrutujący IAP, sieciujący łańcuch alkilowy i wiszącą aminę zapewniającą reaktywność z kwasem na docelowej głowicy. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowych kompleksów między celem, ligazą E3 i degraderem białka, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku użycia z innymi blokami konstrukcyjnymi degradera białka, w tym ukierunkowanymi CRBN i VHL, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów SNIPER i 11779, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3. Dowiedz się więcej o nowych ligandach IAP wygenerowanych poprzez wirtualne badania przesiewowe mimetyków AVP w naszym Technology Spotlight.
Bloki konstrukcyjne w tej serii:
917478 BocA1V1PF2
916927 Chlorowodorek BocA1V1PF2-OC6-NH2
917184 Chlorowodorek BocA1V1PF2-OC10-NH2
917435 Chlorowodorek BocA1V1PF2-OPEG1-NH2
917680 Chlorowodorek BocA1V1PF2-OPEG3-NH2
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks z inhibitorem białka apoptozy (IAP) w ligandach pochodzących z krzemionki
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tasuku Ishida et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(4), 484-502 (2020-11-05)
Bifunctional degrader molecules, also called proteolysis-targeting chimeras (PROTACs), are a new modality of chemical tools and potential therapeutics to understand and treat human disease. A required PROTAC component is a ligand binding to an E3 ubiquitin ligase, which is then joined to another ligand binding to a protein to
Produkty
Płytka 80 ligandów przeciwko ligazy E3 IAP zaprojektowana przez ComInnex; umożliwia tworzenie dwufunkcyjnych ukierunkowanych degradatorów białek lub klejów molekularnych.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
916927-50MG4061842647286