Merck
806439
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoroanilino(oxo)acetic acid
Synonim(y):
kwas [(2,6-difluorofenylo)amino](okso)octowy, kwas [(2,6-difluorofenylo)karbamoilo]mrówkowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5F2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Poziom jakości
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C=CC=C1F
InChI
1S/C8H5F2NO3/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7(12)8(13)14/h1-3H,(H,11,12)(H,13,14)
Klucz InChI
XKMPHIMGYLKQKV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit
Global Trade Item Number
SKUGTIN
806439-1G4061826647806
806439-250MG4061833249925