Merck
926736
Sigma-Aldrich
MNBO
≥95%
Synonim(y):
N-Benzyl-N-(2-methylnaphthalen-1-yl)oxalamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
318.37
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
202-203 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
MNBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)