Merck
926728
Sigma-Aldrich
PMPBO
≥95%
Synonim(y):
N-Benzyl-N-(5-methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)oxalamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
344.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
mp
154-155 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NC2=CC=C(C)C=C2C3=CC=CC=C3
Zastosowanie
PMPBO is a ligand for the copper-catalyzed Ullman-Ma cross-coupling reaction.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yuntong Zhai et al.
The Journal of organic chemistry, 82(9), 4964-4969 (2017-04-22)
Diaryl formation is achieved by coupling phenols and (hetero)aryl halides under the catalysis of CuI/N,N'-bis(2-phenylphenyl) oxalamide (BPPO) or CuI/N-(2-phenylphenyl)-N'-benzyl oxalamide (PPBO) at 90 °C using DMF or MeCN as the solvent. Only 0.2-2 mol % CuI and ligand are required