Merck
927163
Sigma-Aldrich
BNMO
≥95%
Synonim(y):
N1,N2-bis(1-naftalenometylo)etanodiamid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
Zastosowanie
BNMO jest ligandem do katalizowanego miedzią sprzęgania halogenków arylowych i alkoholi alkilowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners