Kluczowe dokumenty
915491
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), low surface coverage capping materials
Formularz
liquid
stężenie
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
wielkość cząstki
5 nm (core)
ciąg SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Dyspersje nanokryształów o wysokim współczynniku załamania światła znacznie poprawiają właściwości optyczne i mechaniczne, umożliwiając tworzenie produktów nowej generacji. Włączenie ZrO2 znacznie zwiększa współczynnik załamania światła wielu powszechnie stosowanych polimerów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej przezroczystości. To połączenie kluczowych właściwości pozwala badaczom zoptymalizować wydajność optyczną i poprawić ekstrakcję światła.
Cechy i korzyści
- Tlenek cyrkonu z rdzeniem o grubości 5 nm i powierzchnią pokrywającą, która nie zawiera reaktywnych grup funkcyjnych, zaprojektowany z myślą o wysokiej kompatybilności z wieloma polarnymi rozpuszczalnikami i monomerami, takimi jak akrylan, siloksan i żywica epoksydowa.
- Mniejsze pokrycie powierzchni materiałami pokrywającymi zapewnia wysoki współczynnik załamania światła.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)