Merck
916269
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), Propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA) 50 wt. %, high surface coverage capping materials
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
liquid
skład
Propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), 50 wt. %
wielkość cząstki
5 nm (core)
ciąg SMILES
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Cechy i korzyści
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains no reactive functional groups designed for highest compatibility in multiple polar solvents and monomers such as acrylate, siloxane, and epoxy.
  • High surface coverage of capping materials provides improved compatibility and stability to chemical reactivity.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)