Merck
916528
Sigma-Aldrich
ZrO2 nanoparticles
5 nm (core), methacrylate functionalized, Ethyl Acetate 50 wt. %, high surface coverage capping materials
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Poziom jakości
Postać
liquid
skład
Ethyl Acetate, 50 wt. %
wielkość cząstki
5 nm (core)
grupa funkcyjna
methacrylate
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
High refractive index nanocrystal dispersions dramatically improve optical and mechanical properties to enable next-generation products. Incorporating ZrO2 significantly increases the refractive index of many commonly used polymers, while maintaining high transparency. This combination of key properties researchers to optimize optical efficiency and improve light extraction.
Cechy i korzyści
  • Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains methacrylate functionality designed to crosslink in methacrylate and acrylate systems.
  • Highest surface coverage of capping materials and functionality that enables high crosslinking density, and provides improved chemical resistance.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C