Merck
643025
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxide
greener alternative
nanoparticles, dispersion, <100 nm particle size (BET), 10 wt. % in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
10 wt. % in H2O
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
pH
4-5
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Ten produkt jest wysoce wydajny i zwiększa wydajność katalityczną. Kliknij tutaj , aby uzyskać więcej informacji.
Cechy i korzyści
No dispersant added
Informacje prawne
Produkt Engi-Mat Co.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Zhongpu Zhang et al.
Acta biomaterialia, 9(9), 8394-8402 (2013-05-21)
Effective and reliable clinical uses of dental ceramics necessitate an insightful analysis of the fracture behaviour under critical conditions. To better understand failure characteristics of porcelain veneered to zirconia core ceramic structures, thermally induced cracking during the cooling phase of
D Stender et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18613-18620 (2015-06-30)
The crystallization kinetics of amorphous 3 and 8 mol% yttria stabilized zirconia (3YSZ and 8YSZ) thin films grown by pulsed laser deposition (PLD), spray pyrolysis and dc-magnetron sputtering are explored. The deposited films were heat treated up to 1000 °C
Linda Szabo et al.
Genome biology, 16, 126-126 (2015-06-17)
The pervasive expression of circular RNA is a recently discovered feature of gene expression in highly diverged eukaryotes, but the functions of most circular RNAs are still unknown. Computational methods to discover and quantify circular RNA are essential. Moreover, discovering
Mei-Chin Chen et al.
Acta biomaterialia, 13, 344-353 (2014-12-03)
We established near-infrared (NIR)-light-triggered transdermal delivery systems by encapsulating NIR absorbers, silica-coated lanthanum hexaboride (LaB6@SiO2) nanostructures and the cargo molecule to be released in biodegradable polycaprolactone (PCL) microneedles. Acting as a local heat source when exposed to an NIR laser
K Nakamura et al.
Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 47, 49-56 (2015-04-05)
The present study analyzed the kinetics of low-temperature degradation (LTD) in zirconia, and evaluated the influence of LTD and cyclic loading on the fracture resistance of monolithic zirconia molar crowns. Bar-shaped zirconia specimens were divided into nine groups and autoclaved
Produkty
Hydrogen is one of the most important resources in providing food, fuel, and chemical products for our everyday life. Sustainable catalytic hydrogen production from bioethanol has gained significant attention in recent years due to globally diminishing fossil fuel supplies, which have necessitated the search for new chemical feedstocks.
A key challenge for nanomaterial safety assessment is the ability to handle the large number of newly engineered nanomaterials (ENMs), including developing cost-effective methods that can be used for hazard screening.