Merck
918849
Sigma-Aldrich
Zirconium oxide
monoclinic, <10 μm particle size, 99.6%
Synonim(y):
Zirconium(IV) oxide, Zirconia
About This Item
Wzór liniowy:
ZrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99.6%
Formularz
powder
wielkość cząstki
<10 μm
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
gęstość
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
Klucz InChI
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tlenek cyrkonu (ZrO2) to biały proszek charakteryzujący się monokliniczną strukturą krystaliczną i wielkością cząstek poniżej 10 mikronów. Materiał ten ma postać białego proszku i znany jest z wysokiej stabilności i odporności na korozję. Tlenek cyrkonu łączy w sobie doskonałe właściwości mechaniczne ze stabilnością termiczną, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań, w tym ceramiki, powłok barierowych i materiałów dentystycznych. Jego unikalne właściwości umożliwiają stosowanie go w środowiskach wymagających trwałości i wysokiej wydajności.
Zastosowanie
Tlenek cyrkonu(IV) (ZrO2), znany również jako tlenek cyrkonu, jest nanocząstką ceramiczną, która może być stosowana jako nanowypełniacz. Proces ZrO2 zapewnia niezmiennie wysoką czystość tlenku cyrkonu składającego się z cząstek fazy monoklinicznej. Niska powierzchnia i unikalny sferoidalny kształt cząstek znajdują zastosowanie w ceramice, wypełniaczach wysokotemperaturowych, czujnikach i katalizatorach.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)