Merck
919500
Sigma-Aldrich
Boron nitride nanotubes
multiwalled, powder, >80%
Synonim(y):
BNNT
About This Item
Wzór liniowy:
BN
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
>80%
Formularz
nanotubes
powder
ciąg SMILES
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanorurki z azotku boru (BNNT) wykazują gigantyczny efekt gwiazdowy i możliwość dostrajania przerwy pasmowej za pomocą pola elektrycznego. BNNT znajdują zastosowanie w fotowoltaice, nanoelektronice oraz jako dodatek do kompozytów polimerowych i metalicznych. BNNT wykazują brak cytotoksyczności, co czyni je obiecującymi w zastosowaniach biomedycznych, terapeutycznych i diagnostycznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymer Composites Reinforced by Nanotubes as Scaffolds for Tissue Engineering.
Wang W, et al.
International Journal of Polymer Science, 805634-805634 (2014)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
919500-1G4065265451499
919500-250MG4065265451505