Merck
913332
Sigma-Aldrich
Boron nitride nanotubes
Multiwalled, powder, >70%
Synonim(y):
BNNT
About This Item
Wzór liniowy:
BN
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
>70%
Formularz
nanotubes
powder
ciąg SMILES
B=N
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Nanorurki z azotku boru (BNNT) wykazują gigantyczny efekt gwiazdowy i możliwość przestrajania przerwy pasmowej za pomocą pola elektrycznego. BNNT znajdują zastosowanie w fotowoltaice, nanoelektronice oraz jako dodatek do kompozytów polimerowych i metalicznych. BNNT wykazują brak cytotoksyczności, co czyni je obiecującymi w zastosowaniach biomedycznych, terapeutycznych i diagnostycznych.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Boron Nitride Nanotubes for Drug Delivery.
Nanjwade B K,et al.
Advances in Materials Science Research, 10, 307-325 (2011)
Polymer composites of boron nitride nanotubes and nanosheets.
Meng W, et al.
Journal of Material Chemistry C, 2, 10049-10061 (2014)
Polymer Composites Reinforced by Nanotubes as Scaffolds for Tissue Engineering.
Wang W, et al.
International Journal of Polymer Science, 805634-805634 (2014)
Produkty
Boron nitride nanotubes (BNNT) are close structural analogs of carbon nanotubes (CNT), which are high aspect ratio nanotubular material, where carbon atoms are alternately substituted by nitrogen and boron atoms.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
913332-1G4061841752912
913332-250MG4061841752929