Kluczowe dokumenty
GF82111463
Boron nitride
tube, outside diameter 16 mm, length 50 mm, wall thickness 2.5 mm
Synonim(y):
B 607120
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 821-114-63
Długość
50 mm
śr. zewn.
16 mm
grubość ścianki
2.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)