Kluczowe dokumenty
GF60773968
Boron nitride
rod, 4.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607906
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 607-739-68
Długość
100 mm
średnica
4.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)