Kluczowe dokumenty
GF75414911
Boron nitride
tube, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
B 607050
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 754-149-11
Długość
100 mm
śr. zewn.
4.0 mm
grubość ścianki
1.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)