Key Documents
GF17213958
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, 13 mm diameter, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 603175
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 172-139-58
Średnica
13 mm
grubość
1.0 mm
średnica
13 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)