Kluczowe dokumenty
GF33022785
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, condition pyrolitic
Synonim(y):
B 603121
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 330-227-85
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)