GF29548794
Boron nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 200 g, purity 99.5%
Synonim(y):
B 516011
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.5%
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 295-487-94
masa
200 g
maks. wielk. cząst.
10 μm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)