Key Documents
920967
Monolayer hexagonal Boron Nitride (hBN) on copper foil
size 3 in. (3 in.) × 76 mm (76 mm)
Synonim(y):
Boronitrene, Hexagonal boron nitride monolayer, Single-layer hexagonal boron nitride, White graphene
About This Item
Polecane produkty
opis
Bandgap: 5.97 eV
Monolayer h-BN
Raman Peak: 1370 /cm-1
h-BN Coverage: 100% with sporadic adlayers
Poziom jakości
rozmiar
3 in. (3 in.) × 76 mm (76 mm)
wielkość ziarna
>4 μm
InChI
1S/BN/c1-2
Klucz InChI
PZNSFCLAULLKQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Among its potential applications are:
- Two-dimensional electronics
- Nanophotonic and other optoelectronic devices †††
- Quantum communication and information science
- Aerospace industry
- MEMS and NEMS
- Micro-/nano- actuators
- Insulating/transparent coatings
Uwaga dotycząca przygotowania
Przechowywanie i stabilność
Substraty
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)